Learn More
Hafnium arc-cast pellet, 12mm (0.47 in.) dia., 99.8% (metals basis excluding Zr), Zr nominal 4.5%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15414945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15414945 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15414945 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045104.KF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Hafnium arc-cast pellet
Nota nome 12mm (0.47 in.) dia.
CAS 7440-58-6
Punto di fusione 2227°C
Punti di ebollizione 4603°C
Densità 13.310 g/mL
Quantità 1 Pc.
Odore Odorless
Peso ≈10g/pellet
Forma Pellet
Note percentuale saggio (metals basis excluding Zr), Zr nominal 4.5%
Formula molecolare Hf
Numero MDL MFCD00011032
Sinonimo hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
InChI Key VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hf]
IUPAC Name hafnium
Molecular Weight (g/mol) 178.49
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
Peso formulazione 178.49
Percent Purity 99.8%