Learn More
Hafnium(IV) oxide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10543941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10543941
Marca: Thermo Scientific Acros 192030010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Specifica
Punti di ebollizione 5400°C
Materiale o nome chimico Hafnium(IV) oxide
Punto di fusione 2810°C
Nota nome 98%
CAS 12055-23-1
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Formula molecolare HfO2
Formula lineare HfO2
Numero MDL MFCD00003565
Indice di Merck 10, 4470
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
IUPAC Name hafnium(4+) dioxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 210.49
Peso formulazione 210.49
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi White powder
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 9.68
Densità 9.6800g/mL