Learn More
Hafnium solution for ICP/MS 10mg/L HNO3/HF matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12937363 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12937363 100 mL Bottle 100mL
12927363 50 mL Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12937363 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 623 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    121.40€ / 100mL
    Risparmia 12.60€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-58-6
Formula molecolare Hf
Molecular Weight (g/mol) 178.49
Numero MDL MFCD00011032
InChI Key VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC Name hafnium
SMILES [Hf]
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium
Imballaggio Bottle
Concentrazione 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Quantità 100 mL