Learn More
Hafnium sponge, 99.6% (metals basis excluding Zr), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11326617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11326617 10 g 10g
11336617 50 g 50g
11345719 250 g 250g
11335719 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11326617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000674.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-58-6
Formula molecolare Hf
Molecular Weight (g/mol) 178.49
Numero MDL MFCD00011032
InChI Key VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC Name hafnium
SMILES [Hf]
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver gray sponge
Quantità 10 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
Forma Sponge
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Afnio
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido piroforico Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P222-Evitare il contatto con l'aria.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P422-Conservare sotto .
  • P420-Conservare lontano da altri materiali.