Learn More
Hafnium Standard: Hf @ 1000 ug/mL in 2% HNO3/0.5%HF
Codice prodotto. 30318842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30318842 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318842 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPHFNF100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium
CAS 7440-58-6
Nomi componenti o analita Hafnium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Hf
Concentrazione 1000 μg/mL
Sinonimo Hf
InChI Formula InChI=1 S/Hf
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES [Hf]
Elemento Hf
IUPAC Name hafnium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Food Testing
Molecular Weight (g/mol) 178.49
Quantità 100 mL
Peso formulazione 179.947