Learn More
Hafnium Standard: Hf @ 10000 μg/mL in 4% HNO3, 2% HF, VHG™
Codice prodotto. 18091140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18091140 50 mL 50mL
18071350 250 mL 250mL
17929759 100 mL 100mL
17949759 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 18091140 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGTHFNF50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Hafnium Standard: Hf @ 10000 μg/mL in 4% HNO3, 2% HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium
CAS 7440-58-6
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Hafnium
Formula molecolare Hf
Concentrazione 10000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Hf
InChI Formula InChI=1S/Hf
SMILES [Hf]
IUPAC Name hafnium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 178.49
Quantità 50 mL
Peso formulazione 179.947 g/mol