Learn More
Hafnium Standard: Hf @ 10000 μg/mL in 5% HCl, VHG™
Codice prodotto. 30003104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003104 100 mL 100mL
30003032 250 mL 250mL
17984266 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003104 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGTHFH100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Hafnium Standard: Hf @ 10000 μg/mL in 5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium
CAS 7440-58-6
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Hafnium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Hf
Concentrazione 10000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Hf
InChI Formula InChI=1S/Hf
SMILES [Hf]
IUPAC Name hafnium
Solvent or Matrix Dilute HCl
Molecular Weight (g/mol) 178.49
Quantità 100 mL
Peso formulazione 179.947 g/mol