Learn More
Hafnium wire, 1.57mm (0.0618in) dia, 99.7% (metals basis excluding Zr), Zr nominal 3%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11346768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 cm
100 cm
500 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
500cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11346768 25 cm 25cm
11366768 100 cm 100cm
11356768 500 cm 500cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11346768 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013435.BU
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-58-6
Formula molecolare Hf
Molecular Weight (g/mol) 178.49
Numero MDL MFCD00011032
InChI Key VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC Name hafnium
SMILES [Hf]
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium wire
Nota nome 1.57mm (0.0618 in.) dia.
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Peso ≈25.34g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis excluding Zr), Zr nominal 3%
Percent Purity 99.7%