Learn More
CleanSpace™ Half Mask Adaptor
Codice prodotto. 15950052 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15950052 PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15950052 Fornitore CleanSpace™ N. del fornitore PAF0025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.48€
    158.00€ / pezzi 1
    Risparmia 46.48€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Half mask adaptor is equipped for the front of the mask to enable quantitative fit testing.
  • Used with the revolutionary CleanSpace™ Respirators: light weight, no hoses or belts
  • Used with the CleanSpace™ Half Masks only
  • Quick and easy to install
  • Fits with the TSI PortaCount equipment
  • Easy to wash and quick drying
Specifica
Product Type Half Mask Adapter
Da utilizzare con (applicazione) Quantitative Fit Testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033
Modello PAF-0025