Learn More
Gilac™ Half Size Dough Container
Codice prodotto. 17958811
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
9 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17958811 9 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17958811 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G179451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.38€
    10.80€ / pezzi 1
    Risparmia 4.58€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Half Size Dough Container is easy cleaning with flat bottom.
  • 400 x 300 dough storage container.
  • Stacking with and without lid, can be stacked to a great height
  • Easy cleaning flat bottom.
Specifica
Product Type Dough Container
Materiale Polyethylene
Colore White
Dimensioni (L x P x A) 400 x 300 x 100 mm
Volume (sistema imperiale) 2.4 gal.
Volume (sistema metrico) 9 L