Learn More
BRAND™ Half-White Microscope Slides
Codice prodotto. 10298111 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
2,500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione Dimensione della confezione
10298111 2,500/Pk. pezzi 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10298111 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 474743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    322.95€ / pezzi 2500
    Risparmia 72.05€
    18% Sconto
In stock
Half-White Microscope Slides with ground edges are half white and haf clear.
  • White (clear) soda-lime glass
  • Hydrolytic class 3
  • Recommend using slides with ground edges to reduce the risk of injury
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
N. per confezione 2,500/Pk.
Edges Ground
Materiale Soda Lime Glass
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Colore White, Clear
Certificazione/Conformità DIN ISO 8037-1
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm