Learn More
Erlab™ Purificatore d'aria autonomo Halo 25
Codice prodotto. 17941692 Sfoglia Tutto Erlab Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17941692 White Pezzo
17931682 Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17941692 Fornitore Erlab™ N. del fornitore AP021//1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questa stazione di purificazione dell'aria autonoma Halo 25 ha collegato il sistema di filtraggio dell'aria cattura gli inquinanti atmosferici di laboratorio alla fonte e li intrappola permanentemente in filtri ad alta efficienza. Essendo un sistema autonomo completamente separato dal sistema di ventilazione dell'edificio, la nostra stazione di purificazione dell'aria è molto semplice da installare in qualsiasi spazio.
  • Standard di sicurezza: Prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (Filtro HEPA H14) - EN61010 - Direttiva RoHS
  • Marcatura CE
  • Dimensioni (mm): Interne: L 565 x L min-max min 590 mm - max 664 mm x H 350 – Esterne: L 615,20 mm x L: 615,20 mm x H 350 mm
  • Flusso d'aria: Filtrazione molecolare: 110 m3/h – Filtrazione particellare: 150 m3/h Doppia filtrazione 110 m3/h
  • Voltaggio/Frequenza (V/Hz) 100-230V - 50/60Hz
  • Consumo energetico: 20 W (filtrazione semplice) - 35 W (doppia filtrazione)
  • Struttura: ABS (acrilonitrile butadiene stirene) / polipropilene iniettato
  • Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato o alluminio
  • Connettività: connessione via cavo Ethernet RJ45/Wifi
  • Tecnologia di filtrazione: Molecolare (VOC Formaldeide Chemplus) - Particellare (HEPA) o Doppia filtrazione (molecolare + particellare)
  • Filtrazione al carbone per gas e vapori: AS: Per vapori organici - BE: Versatile per vapori acidi + vapori organici F: Per vapori di formaldeide - K: Per vapori di ammoniaca
  • Filtrazione del particolato: Efficienza di filtrazione HEPA H14: 99,995% secondo MPPS metodo, norma EN1822
  • Sensori di prestazioni della qualità dell'aria (a seconda dell'applicazione): semiconduttore per COV - sensore elettrochimico per formaldeide - semiconduttore o elettrochimico per un'ampia gamma di inquinanti/particelle/temperatura/umidità
  • Modalità operativa: 24/24h - 7/7, Notte/Giorno, Rilevamento Min Max, Solo valore di rilevamento
  • Montaggio a soffitto: 2 tipi di montaggio: piastre o staffe
  • Peso: 17,5 kg (filtrazione molecolare con filtro incluso) - 14,5 kg (filtrazione antiparticolato con filtro incluso) - 19 kg (doppia filtrazione con filtri inclusi)
  • Prefiltro su tutte le versioni di filtrazione: Particolato
  • Postfiltro quando viene applicata la filtrazione molecolare: Particolato
  • Decontaminazione del filtro antiparticolato: germicida UV-C (254 nm) / Durata regolabile da 5 a 30 minuti
  • Volume protetto:
  • Filtrazione molecolare: 22,5 m3 o una superficie di 9 m2 con un'altezza del soffitto di 2 m50 – Filtrazione del particolato: 30 m3 o una superficie di 12 m2 con un'altezza del soffitto di 2 m50
  • Doppia filtrazione: 22,5 m3 o una superficie di 9 m2 con un'altezza del soffitto di 2 m50
  • Interfaccia di comunicazione: comunicazione semplice tramite impulsi LED: impostazioni della ventola, timer di utilizzo, guasto della ventola, rilevamento automatico delle prestazioni di qualità dell'aria
  • App eGuard™: app per il controllo remoto per monitorare le unità HALO, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza ai tuoi dispositivi (cellulari, tablet e PC)
Specifica
Product Type Depuratori d’aria autonomi e collegati
Rivestimento Telaio metallico in acciaio anticorrosione rivestito in 100% poliestere
Tipo di illuminazione LED
Materiale ABS, Injected Polypropylene
Certificazione/Conformità CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998, EN61010, RoHS
Profondità (sistema imperiale) 24.2 in.
Profondità (sistema metrico) 615.2 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.8 in.
Altezza (sistema metrico) 350 mm
Tensione 110/230 V
Peso (sistema metrico) 14.5 to 19 kg
Larghezza (sistema imperiale) 24.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 615.2 mm