Learn More
Erlab™ Purificatore d'aria autonomo Halo 35 C
Codice prodotto. 17931692 Sfoglia Tutto Erlab Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17931692 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17931692 Fornitore Erlab™ N. del fornitore AP011E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questa stazione di purificazione dell'aria autonoma Halo 35 ha collegato il sistema di filtraggio dell'aria cattura gli inquinanti atmosferici di laboratorio alla fonte e li intrappola permanentemente in filtri ad alta efficienza. Essendo un sistema autonomo completamente separato dal sistema di ventilazione dell'edificio, la nostra stazione di purificazione dell'aria è molto semplice da installare in qualsiasi spazio.
  • Standard di sicurezza: prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia
  • Marcatura CE
  • Dimensioni : Larghezza esterna 592 mm - Profondità esterna 892 mm - Profondità esterna 303 mm
  • Portata d'aria 220 m3/ora
  • Voltaggio/Frequenza: 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo energetico 50 W
  • La struttura è realizzata con telaio metallico in acciaio anticorrosione rivestito con poliestere al 100%.
  • Modulo di filtrazione realizzato in polipropilene iniettato
  • Connettività Connessione tramite cavo ethernet RJ45
  • Filtrazione al carbone per gas e vapori: organici, formaldeide, vapori organici e
  • vapori acidi
  • Sensori di prestazioni della qualità dell'aria: semiconduttore per COV - sensore elettrochimico per formaldeide - semiconduttore o elettrochimico per un'ampia gamma di inquinanti
  • Prefiltro: filtro antiparticolato
  • Postfiltro: filtro antiparticolato
  • Montaggio a soffitto: appeso tramite 4 golfari (inclusi)
  • Peso: 31 kg
  • Modalità operativa 24/24h - 7/7, Notte/Giorno, Rilevazione Min Max, Solo valore di rilevazione
  • Volume protetto 55 m3 o una superficie di 25 m2 con un'altezza del soffitto di 2 m50
  • Interfaccia di comunicazione: comunicazione semplice tramite impulsi LED: impostazioni della ventola, timer di utilizzo, guasto della ventola, rilevamento automatico delle prestazioni della qualità dell'aria
  • App eGuard™: app per il controllo remoto per monitorare le unità HALO, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza ai tuoi dispositivi (cellulari, tablet e PC).
Specifica
Product Type Depuratori d’aria autonomi e collegati
Rivestimento Telaio metallico in acciaio anticorrosione rivestito in 100% poliestere
Tipo di illuminazione LED
Materiale Stainless Steel
Certificazione/Conformità CE, AFNOR NF X 15-211:2009
Profondità (sistema imperiale) 35.1 in.
Profondità (sistema metrico) 892 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Altezza (sistema metrico) 303 mm
Tensione 110/230 V
Warranty 50 W
Peso (sistema metrico) 31 kg
Larghezza (sistema metrico) 592 mm