Learn More
CleanSpace™ HALO Power System
Codice prodotto. 15900102 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Power Unit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15900102 Power Unit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15900102 Fornitore CleanSpace™ N. del fornitore CS3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1773.23€
    1046.06€ / pezzi 1
    Risparmia 727.17€
    41% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Battery-powered, positive pressure air-purifying respirator with IP Rating 66. Suitable for healthcare, laboratory, pharmaceutical and emergency response. Protection in applications with particulate contaminants and biohazards as well as heavy water and decontamination procedures.
  • IP Rating 66 – resistant to dust and liquid ingress
  • Suitable for decontamination procedures
  • Light weight (350g),compact and comfortable
  • Long operating time: up to 9 hours and quick battery recharging: < 2hours
  • AirSensit™ System for mask pressure control and breath responsive airflow
  • One-button system and standby and auto-start/stop mode for quick don/doffing
  • Easy to use support harness
  • Altitude compensated filter blocked detection
  • Easy and accurate flow capability check
Specifica
Product Type PAPR Assembly, No Headtop
Modello CS3000
Mask sold separately