Learn More
Macherey-Nagel™ Haloform Test Mixture in n-Pentane
Codice prodotto. 10216421 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10216421 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10216421 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 722311
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For GC Environmental Analyses
Include Dichloromethane (795 ng/mL), Trichloromethane (75 ng/mL), 1,1,1-Trichloroethane (67 ng/mL), Tetrachloromethane (80 ng/mL), Trichloroethene (73 ng/mL), Bromodichloromethane (100 ng/mL), Dibromochloromethane (122 ng/mL), Tetrachloroethene (81 ng/mL), Tribromomethane (145 ng/mL)
Volume (sistema metrico) 1 mL
Product Type Haloform Test Mixture in n-pentane