Learn More
Halofuginone hydrobromide, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320704 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320704 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC14059280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Halofuginone Hydrobromide
CAS 64924-67-0
Nomi componenti o analita Halofuginone Hydrobromide
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C16 H17 Br Cl N3 O3 . Br H
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
SMILES Br.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O
IUPAC Name 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2S,3R)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl]quinazolin-4-one;hydrobromide
Molecular Weight (g/mol) 495.59
Quantità 10 mg
Peso formulazione 492.9403 g/mol