Learn More
Halofuginone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 18062830
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18062830 5 mg 5mg
18050920 10 mg 10mg
18003830 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18062830 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH1025005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1217623-74-9
Formula molecolare C16 H17 Br Cl N3 O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 451.14
IUPAC Name 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2S,3R)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl]quinazolin-4-one;hydrochloride
SMILES Cl.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Halofuginone Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H17BrClN3O3.ClH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
Peso formulazione 448.9909
Percent Purity >95%