Learn More
Lipomed Haloperidol-D4, 0.1mg/ml in Methanol
Codice prodotto. 30457479
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30457479 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30457479 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMHLP1902FB0.1LM
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Lipomed's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Haloperidol-D4
CAS 136765-35-0
Solvente o matrice Methanol
Formula molecolare C21 D4 H19 Cl F N O2
Quantità 1 mL
Sinonimo Haloperidol-D4
InChI Formula InChI=1 S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26 H,1-2,11-15H2/i3D,4 D,9 D,10 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)CCCN2CCC(O)(CC2)c3ccc(Cl)cc3)c([2 H])c([2 H])c1F
IUPAC Name 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidyl]-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluoro-phenyl)butan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 379.89
Peso formulazione 379.1652