Learn More
Haloperidol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481726
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481726 500 mg 500mg
16436486 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481726 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14538
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
MedChemExpress Haloperidol is a potent dopamine D2 receptor antagonist, widely used as an antipsychotic.
Haloperidol is a potent dopamine D2 receptor antagonist, widely used as an antipsychotic.
Specifica
Materiale o nome chimico Haloperidol
CAS 52-86-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H23ClFNO2
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (44.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1C2(O)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2
Molecular Weight (g/mol) 375.86
Peso formulazione 375.86
Percent Purity 99.36%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only