Learn More
Haloperidol Nonanoate, TRC
Codice prodotto. 30133092
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133092 10 mg 10mg
30012857 100 mg 100mg
30007655 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133092 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH10374010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2512216-30-5
Formula molecolare C30H39ClFNO3
Molecular Weight (g/mol) 516.09
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl)piperidin-4-yl nonanoate
SMILES O=C(CCCN1CCC(C2=CC=C(C=C2)Cl)(CC1)OC(CCCCCCCC)=O)C3=CC=C(C=C3)F
Specifica
Materiale o nome chimico Haloperidol Nonanoate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C30H39ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-10-29(35)36-30(25-13-15-26(31)16-14-25)19-22-33(23-20-30)21-8-9-28(34)24-11-17-27(32)18-12-24/h11-18H,2-10,19-23H2,1H3
Peso formulazione 515.26