Learn More
Halosulfuron-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30308985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30308985 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30308985 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14059500AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Halosulfuron-methyl
CAS 100784-20-1
Nomi componenti o analita Halosulfuron-methyl
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H15 Cl N6 O7 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C13H15ClN6O7S/c1-20-10(8(9(14)18-20)11(21)27-4)28(23,24)19-13(22)17-12-15-6(25-2)5-7(16-12)26-3/h5H,1-4H3,(H2,15,16,17,19,22)
SMILES COC(=O)c1c(Cl)nn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
IUPAC Name methyl 3-chloro-5-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]-1-methylpyrazole-4-carboxylate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 434.81
Quantità 1 mL
Peso formulazione 434.0411 g/mol