missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haloxon, MedChemExpress

Codice prodotto. 16497378
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16497378 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16497378 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17532

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Haloxon is an anti-parasitic agent. Haloxon can be used for the research of infections of Parascaris equorum, Oxyuris equi and Strongylus vulgaris. Haloxon also can be used in control of ascarids and hookworms in domesticated animals in combination with Bidimazium.

Haloxon is an anti-parasitic agent. Haloxon can be used for the research of infections of Parascaris equorum, Oxyuris equi and Strongylus vulgaris. Haloxon also can be used in control of ascarids and hookworms in domesticated animals in combination with Bidimazium.

Specifica

Materiale o nome chimico Haloxon
Forma fisica Solid
CAS 321-55-1
Colore Off-White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H14Cl3O6P
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (79.41 mM)
SMILES O=P(OCCCl)(OC1=CC=C(C(O2)=C1)C(C)=C(Cl)C2=O)OCCCl
Molecular Weight (g/mol) 415.59
Peso formulazione 415.59
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.