Descrizione
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Meets NFPA Class 1 |
| Colore | Blue |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Basin sets, instrument sets, procedure trays and large linen packs (6 to 9 lb.) |
| Materiale | SMS Fabric (H300) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Dimensioni (L x P) | 60 x 60 cm (24 x 24 in.) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 24in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 24 in. |
| Vedi altri risultati |