Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Purge and Trap GC Syringes
Codice prodotto. 11563424
Click to view available options
Autoclavabile:
Autoclavable
Not Autoclavable
Pressione max:
100 psi
200 psi
Modello:
1005
1025
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11563424
Marca: Hamilton™ 82570
Designed for the analysis of drinking water samples according to EPA purge and trap concentration techniques
Gastight syringes with a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling. Available in a 5 or 25mL volume.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.907 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.07 in.
Diametro (sistema metrico) interno 23 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 27.1 mm
Da utilizzare con (applicazione) Designed for the analysis of drinking water samples according to EPA purge and trap concentration techniques
Include Easy-to-use twist valve
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 100 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 176°F
Temperatura max (sistema metrico) 80°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1025
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 25 mL
Stile del punto dell'ago Large RN or LT
Tipo di collegamento Luer Tip, Removable