Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Siringhe Luer-Lock, terminale TLL
Codice prodotto. 10120031
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
1.0 ml
2.5 ml
5 mL
5.0 ml
10 mL
10.0 ml
25 mL
25.0 ml
50 mL
100 mL
Modello:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Tipo di collegamento:
Attacco Luer
Luer Lock
Luer Lock with Slots
Luer-Lock PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Modello Tipo di collegamento Dimensione della confezione
10120031 2.5 ml 1002 Attacco Luer Pezzo
10611353 50 mL 1050 Luer Lock with Slots Pezzo
10235672 25 mL 1025 Luer Lock with Slots Pezzo
10040092 100 mL 1100 Luer Lock Pezzo
10772361 1.0 ml 1001 Attacco Luer Pezzo
10500052 5.0 ml 1005 Attacco Luer Pezzo
10683921 10.0 ml 1010 Attacco Luer Pezzo
10374902 1 mL 1001 Luer Lock with Slots Pezzo
10531213 2.5 ml 1002 Luer Lock with Slots Pezzo
10757484 5 mL 1005 Luer Lock with Slots Pezzo
10334812 10 mL 1010 Luer Lock with Slots Pezzo
10495762 25.0 ml 1025 Luer-Lock PTFE Pezzo
10674301 50 mL 1050 Luer Lock Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10120031 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 81420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    100.84€ / pezzi 1
    Risparmia 40.16€
    28% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL.
  • PTFE Luer Lock (TLL)- This termination has a PTFE, male Luer taper with nickelplated brass locking hub for use with Kel-F needles, metal hub needles, and universal connectors
  • The TLL is used with Hamilton diluters/dispensers, OEM applications, and manual operations
  • The version with slots is used during the attachment to some instruments but does not effect the connection to needles
  • Autoclavable when disassembled, except on 25mL and greater syringes; repeated autoclaving will shorten syringe life
  • Needle point styles 4 and AS are available on request)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale PTFE (Tip), PTFE-tipped (Plunger)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.28 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7.29 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 10.3 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per iniezioni manuali e automatizzate di HPLC, usate comunemente nelle pompe a siringa e altri strumenti di manipolazione dei liquidi
Product Type Siringa Gastight™
Pressione max 200 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115 °C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1002
Numero dei punti dell'ago Senza ago
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 2.5 ml
Tipo di collegamento Attacco Luer