Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Siringhe Luer-Lock, terminale LT
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.
74.00€ - 91.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for manual and automated HPLC injections, commonly used in syringe pumps and other liquid handling instruments |
Product Type | Gastight Syringe |
Pressione max | 200 psi |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10548511
|
Hamilton™
81401 |
2.5 mL |
74.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10568891
|
Hamilton™
81501 |
5 mL |
80.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10538511
|
Hamilton™
81301 |
1.0 ml |
90.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10098330
|
Hamilton™
81601 |
10 mL |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Terminazioni siringa serie1000
puntale Luer (LT)- Questa terminazione ha un maschio conico Luer in PTFE, con mozzo di bloccaggio in ottone nichelato per l'utilizzo con aghi Kel-F, aghi a mozzo metallico e connettori universali. Il terminale TLL viene inoltre utilizzato con i diluitori/dosatori Hamilton, le applicazioni OEM e le operazioni manuali. Ad eccezione di quando è montato su siringhe da 25 ml e di maggiori dimensioni, una volta smontato può essere sterilizzato in autoclave. L'autoclavaggio ripetuto ridurrà la durata della siringa.
TLL senza flangia
Specifica
Autoclavable | |
Ideal for manual and automated HPLC injections, commonly used in syringe pumps and other liquid handling instruments | |
200 psi | |
115°C | |
No Needle Included | |
Luer Tip |
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) | |
Gastight Syringe | |
239°F | |
50°F | |
Ea. |