Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Ago amovibile, terminale RN, misura 22, lunghezza ago 2 poll.
Codice prodotto. 10332692
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
1.0 ml
2.5 ml
5 mL
10 mL
Numero dei punti dell'ago:
2
3
Stile del punto dell'ago:
Appuntita, smussata, curva, non carotante
Blunt
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero dei punti dell'ago Stile del punto dell'ago unitSize
10332692 1 mL 3 Blunt Pezzo
10166370 1.0 ml 2 Appuntita, smussata, curva, non carotante Pezzo
10343901 2.5 ml 2 Appuntita, smussata, curva, non carotante Pezzo
10788921 5 mL 2 Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Pezzo
10088460 10 mL 2 Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10332692 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 81365
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.39€
    140.49€ / pezzi 1
    Risparmia 60.90€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La siringa GASTIGHT di volume medio è ideale per l'erogazione di volumi compresi tra 100 μl e 100 ml.
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL.
Removable Needle (RN): the needles are removable and are a Hamilton-specific design. The design allows the needles to seat precisely at the zero graduation mark of the syringe. Users can select the needle gauge, length and point style to optimize the syringe for custom applications. Additionally, this termination allows for a removable needle without increasing the dead volume of the syringe and is ideal when there is a risk of the needle clogging. Autoclavable when disassembled. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
Needle Point Styles
  • Style 2: Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 33-10
  • Style 3: Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 33-10
Order Info
In questa serie sono disponibili diversi tipi di terminazioni e opzioni di ago.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.18 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.016 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.355 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 9.02 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for manual and automated HPLC injections, commonly used in syringe pumps and other liquid handling instruments
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 200 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1001
Numero dei punti dell'ago 3
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 1 mL
Product Line Gastight
Lunghezza (sistema metrico) ago 5.1 cm
Stile del punto dell'ago Blunt
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPLC Injection Valves
Tipo di collegamento Removable
Graduated Yes