Learn More
Hamilton™ Siringhe per strumenti serie 1700/1000 Gastight™: Terminale AD
Descrizione
Hanno l'estremità dello stantuffo in PTFE che aderisce perfettamente al cilindro della siringa, consentendo il campionamento di liquidi o gas.
- AccuDil™ (AD) - Questo terminale è progettato per i diluitori/erogatori MICROLAB 1000
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
| Product Type | Gastight Syringe |
| Pressione max | 200 psi |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 122°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Min. Temperature (English) | 68°F |
| Modello | 1001 |
| Numero dei punti dell'ago | No Needle Included |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Vedi altri risultati |