Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: C Termination
Codice prodotto. 15740548
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
7.75 mm
9.02 mm
9.6 mm
13.5 mm
17.7 mm
Modello:
1001
1002
1005
1010
1750
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Modello Dimensione della confezione
15740548 500 μL 7.75 mm 1750 -
10500513 10 mL 17.7 mm 1010 Pezzo
10027701 5 mL 13.5 mm 1005 Pezzo
10739882 1 mL 9.02 mm 1001 Pezzo
10172032 2.5 mL 9.6 mm 1002 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15740548 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 81260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.52€
    76.66€ / pezzi 1
    Risparmia 9.86€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Have a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
  • Cheminert (C) - This termination is a -+-28 fitting designed to fit directly into instrumentation. The X-style, meaning plunger stop, on this syringe is designed to limit wear and tear on the plunger tip.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.128 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.26 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Da utilizzare con (applicazione) For dispensing volumes from 100μL up to 100mL
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 200 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1750
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 500 μL
Tipo di collegamento ChemSeal