Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: TLLX Termination
Codice prodotto. 10303032
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
Modello:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoclavabile:
Autoclavable
Not Autoclavable
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Modello Autoclavabile unitSize
10303032 1 mL 1001 Not Autoclavable Pezzo
10206532 25 μL 1702 Not Autoclavable Pezzo
10623171 500 μL 1750 Autoclavable Pezzo
10231681 100 μL 1710 Autoclavable Pezzo
10509091 50 μL 1705 Autoclavable Pezzo
10068370 250 μL 1725 Autoclavable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10303032 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 81323
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Have a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
  • PFTE Luer Lock with stop (TLLX) - male luer taper with a nickel plated brass hub. This connects onto MICROLAB 500 instruments.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.181 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.355 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.61 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 9.02 mm
Include Instrument plunger stop
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 200 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1001
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 1 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microlab 500 Instruments
Tipo di collegamento Luer Lock