Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale RN
Codice prodotto. 10078460
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μL
25 μL
50 μl
100 μl
250 μL
500 μl
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
26s G
Modello:
75
701
702
705
710
725
750
Quantità:
6/Pk.
Ciascuno
Confezioni singole
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Modello Quantità unitSize
10078460 25 μL 22s G 702 Ea. Pezzo
10130411 50 μl 22s G 705 Confezioni singole Pezzo
10292151 100 μl 22s G 710 Confezioni singole Pezzo
10528321 250 μL 22s G 725 Ea. Pezzo
10528511 500 μl 22 G 750 Confezioni singole Pezzo
10136301 10 μL 26s G 701 6/Pk. pezzi 6
10363851 10 μL 26s G 701 Ciascuno Pezzo
10078450 5 μl 26s G 75 Confezioni singole Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10078460 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 80430
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Siringa originale Hamilton assemblata a mano.
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Materiale PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.029 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0059 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.15 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.729 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) For dispensing low volumes to achieve the highest level of accuracy and precision possible
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Microliter Syringe
Pressione max 2000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 702
Numero dei punti dell'ago 2
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 25 μL
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Removable