Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale RN
Codice prodotto. 10292151
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μL
25 μL
50 μl
100 μl
250 μL
500 μl
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
26s G
Modello:
75
701
702
705
710
725
750
Quantità:
6/Pk.
Ciascuno
Confezioni singole
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Modello Quantità Dimensione della confezione
10292151 100 μl 22s G 710 Confezioni singole Pezzo
10078460 25 μL 22s G 702 Ea. Pezzo
10130411 50 μl 22s G 705 Confezioni singole Pezzo
10528321 250 μL 22s G 725 Ea. Pezzo
10528511 500 μl 22 G 750 Confezioni singole Pezzo
10136301 10 μL 26s G 701 6/Pk. pezzi 6
10363851 10 μL 26s G 701 Ciascuno Pezzo
10078450 5 μl 26s G 75 Confezioni singole Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10292151 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 80630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    79.13€ / pezzi 1
    Risparmia 26.87€
    25% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Siringa originale Hamilton assemblata a mano.
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Materiale PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.061 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0059 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.15 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.46 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la dispensazione di volumi ridotti per ottenere la massima precisione e accuratezza
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa Microliter™
Pressione max 2000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115 °C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 710
Numero dei punti dell'ago 2
Quantità Confezioni singole
Volume (sistema metrico) 100 μl
Stile del punto dell'ago Appuntita, smussata, curva, non carotante
Tipo di collegamento Rimovibile