Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale RN
Siringa originale Hamilton assemblata a mano.
77.00€ - 369.00€
Specifica
Materiale | PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For dispensing low volumes to achieve the highest level of accuracy and precision possible |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 51 mm |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Modello | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Modello | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10078460
|
Hamilton™
80430 |
25 μL | 22s G | 702 | Ea. |
95.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10130411
|
Hamilton™
80530 |
50 μl | 22s G | 705 | Confezioni singole |
113.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10292151
|
Hamilton™
80630 |
100 μl | 22s G | 710 | Confezioni singole |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10528321
|
Hamilton™
80730 |
250 μL | 22s G | 725 | Ea. |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10528511
|
Hamilton™
80830 |
500 μl | 22 G | 750 | Confezioni singole |
123.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10136301
|
Hamilton™
80336 |
10 μL | 26s G | 701 | 6/Pk. |
369.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10363851
|
Hamilton™
80330 |
10 μl | 26s G | 701 | Ciascuno |
77.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10078450
|
Hamilton™
87930 |
5 μl | 26s G | 75 | Confezioni singole |
89.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Ideali per erogare volumi da 0.5 fino a 500 μl. Lo stantuffo in acciaio inox si adatta al cilindro di vetro ad una tolleranza minore di 100 milionesimi di pollice, con una conseguente durata insuperabile.
Terminazione delle siringhe serie 700
Ago rimovibile (RN)- Gli aghi sono rimovibili con design specifico Hamilton. Tale design consente di posizionare in modo preciso gli aghi al punto di graduazione zero della siringa. Gli utilizzatori possono selezionare la misura, la lunghezza e o lo stile della punta dell’ago per ottimizzare la siringa per applicazioni personalizzate. Inoltre, questo terminale consente di rimuovere l’ago senza aumentare il volume morto della siringa ed è adatto quando sussiste il rischio di ostruzione dell'ago. Autoclavabile una volta smontato. L’autoclavaggio ripetuto ridurrà la durata della siringa.
Tipi di punta dell’ago (i tipi 4 e AS sono disponibili su richiesta)
Tipo di punta 2 - punta dell'ago affilata, smussata, curva, non carotante consigliata per la penetrazione del setto. Calibri disponibili: 33-10
Specifica
PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) | |
2 in. | |
51 mm | |
239°F | |
50°F | |
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring |
For dispensing low volumes to achieve the highest level of accuracy and precision possible | |
2 in. | |
Microliter Syringe | |
115°C | |
2 | |
Removable |