Learn More
Hamilton™ Siringhe serie 7000 Modified Microliter™
Codice prodotto. 10028420
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
1 μL
2 μL
5 μL
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
Numero dei punti dell'ago:
2
3
Stile del punto dell'ago:
Appuntita, smussata, curva, non carotante
Blunt
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Smussata
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Numero dei punti dell'ago Stile del punto dell'ago Dimensione della confezione
10028420 1 μL 25 G 2 Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Pezzo
10557361 0.5 μL 25 G 3 Blunt Pezzo
10220812 0.5 μL 25 G 2 Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Pezzo
10008460 1 μL 22s G 3 Blunt Pezzo
10399322 1 μL 22 G 2 Appuntita, smussata, curva, non carotante Pezzo
10323761 2 μL 25 G 3 Blunt Pezzo
10282011 2 μL 23 G 3 Blunt Pezzo
10221921 5 μL 24 G 2 Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Pezzo
10401255 2 μL 23 G 2 Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Pezzo
10405952 2 μL 25 G 2 Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Pezzo
10791232 1 μL 25 G 3 Smussata Pezzo
10332742 5 μL 24 G 3 Blunt Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10028420 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 80135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    131.43€ / pezzi 1
    Risparmia 123.57€
    48% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.05 μL up to 5 μL. The 7000 series is the only zero dead volume syringe. The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle.
  • ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL
  • The 7000 series is the only zero dead volume syringe
  • The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Calibro dell'ago 25 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.005 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.14 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.02 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.14 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.82 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.515 mm
Da utilizzare con (applicazione) homogeneous samples that are not prone to precipitation or bonding with glass
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2.75 in.
Product Type General Purpose Syringe
Pressione max 6000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello Model 7001 KH SYR
Numero dei punti dell'ago 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 1 μL
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Knurled Hub, Removable