Learn More
Hamilton™ 800 Series Microliter™ Replacement Syringe Barrels
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquids |
| Include | With needle (26s/51/2) |
| Product Type | Barrels/Plunger Assembly with Needle |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 801 N Syringe |