Learn More
Hamilton™ 800 Series Microliter™ Replacement Syringe Barrels
Codice prodotto. 11572365
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
801 N Syringe
801 RN Syringe
802 RN Syringe
810 RN Syringe
8805 RN Syringe
8810 RN Syringe
8825 RN Syringe
Include:
With needle (22s/51/2)
With needle (26s/51/2)
Without needle
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Include Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11572365 801 RN Syringe With needle (26s/51/2) 10 μL Pezzo
11572305 802 RN Syringe Without needle 25 μL Pezzo
11552365 8805 RN Syringe Without needle 50 μL Pezzo
11562365 8810 RN Syringe Without needle 100 μL Pezzo
10338503 8825 RN Syringe Without needle 250 μL Pezzo
11582305 801 RN Syringe Without needle 10 μL Pezzo
10759311 802 RN Syringe With needle (22s/51/2) 25 μL Pezzo
10336932 810 RN Syringe With needle (22s/51/2) 100 μL Pezzo
10007561 801 N Syringe With needle (26s/51/2) 10 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11572365 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 32165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    118.81€ / pezzi 1
    Risparmia 13.19€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Barrels available with or without needle. Choose removable needle (RN) or cemented needle (N) termination. (See exact specifications below.)
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Liquids
Include With needle (26s/51/2)
Product Type Barrels/Plunger Assembly with Needle
Volume (sistema metrico) 10 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 801 RN Syringe