Learn More
Hamilton™ 900 Microliter Syringes, RN Termination
The 900 series syringe is the economical version of the 800 series syringe. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 10 µL. The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel. This reduces the initial cost of the syringe but eliminates the possibility of replacement components.
182.00€ - 228.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) |
Calibro dell'ago | 26s G |
Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.005 in. |
Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.13 mm |
Codice del prodotto | Marca | Autoclavabile | Tipo di collegamento | Modello | Min. Temperature (English) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Autoclavabile | Tipo di collegamento | Modello | Min. Temperature (English) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10522932
|
Hamilton™
87925 |
Autoclavable | Removable | 95 | 50°F |
228.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11580162
|
Hamilton™
80370 |
Autoclavable | Removable | 901 | 50°F |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 10 µL
- Syringe holder is permanently attached to the syringe barrel
Specifica
Autoclavable | |
26s G | |
0.13 mm | |
6.6 mm | |
Hand lapped plunger | |
2 in. | |
Microliter Syringe | |
239°F | |
50°F | |
10°C | |
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring |
Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) | |
0.005 in. | |
0.26 in. | |
Designed for dispensing liquids manually to achieve the highest level of accuracy and precision possible, recommended for septum penetration | |
2 in. | |
51 mm | |
2000 psi | |
115°C | |
2 | |
Ea. | |
Removable |