Learn More
Hamilton™ CTC PAL™ Autosampler S-Line Syringes
Codice prodotto. 15362985
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
250 μL
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
26s G
Modello:
1702 N
1705 N
1725 N
701 N
75 N
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Modello Dimensione della confezione
15362985 250 μL 22 G 1725 N Pezzo
15362104 5 μL 26s G 75 N Pezzo
15511846 10 μL 26s G 701 N Pezzo
15300617 25 μL 22s G 1702 N Pezzo
15343035 50 μL 22 G 1705 N Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15362985 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 6744201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    99.66€ / pezzi 1
    Risparmia 11.34€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Delivers great performance for everyday use in GC and HPLC injections
The economical S-Line Syringe is hand made from the highest quality materials to exceed your expectations for most standard chromatographic applications. The Gastight™ version of the S-Line syringe is an ideal choice for GC sample injections. It incorporates a precision-machined PTFE plunger tip which creates a leak-free seal. With the tight fit in the glass barrel, the tip wipes the interior of the syringe barrel free of sample, minimizing sample carryover. This feature is particularly useful with heterogeneous samples as it reduces the chance that a deposit will occur and cause the plunger to freeze.
  • The cost-effective choice for CTC PAL autosampler applications
  • Deliver great performance in everyday use for GC injections at an exceptional value
  • Precision-machined PTFE plunger tip which creates a leak-free seal
  • Tight fit in glass barrel minimizes sample carryover
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.02 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.71 mm
Da utilizzare con (applicazione) GC autosampler injections
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type S-Line Syringe
Pressione max 1000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 68°F
Modello 1725 N
Numero dei punti dell'ago 3
Min. Temperature (Metric) 20°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 250 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Blunt
Tipo di collegamento Cemented