Learn More
Hamilton™ Fill Tubing
Codice prodotto. 10389691
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
12 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Dimensione della confezione
10389691 12 G Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10389691 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 240000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.50€
    39.32€ / pezzi 1
    Risparmia 4.18€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Materiale PTFE
Calibro dell'ago 12 G
Lunghezza (sistema imperiale) 25.59 in.
Lunghezza (sistema metrico) 65 cm
Product Type Fill Tubing
Volume (sistema metrico) 2042 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) ML500 valves with M6 threads, used with volumes greater than 1mL syringes