Learn More
Hamilton™ GC Septa
Codice prodotto. 11598883
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.25 in.
0.39 in.
0.43 in.
0.5 in.
Materiale:
PTFE/Silicone Rubber
Silicone Rubber
Temperatura (sistema imperiale) max:
392°F
413.6°F
Spessore (sistema imperiale):
0.125 in.
0.15 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) esterno Materiale Temperatura (sistema imperiale) max Spessore (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11598883 0.25 in. Silicone Rubber 392°F 0.15 in. pezzi 12
10231631 0.39 in. PTFE/Silicone Rubber 413.6°F 0.125 in. pezzi 12
10519281 0.43 in. PTFE/Silicone Rubber 413.6°F 0.125 in. pezzi 12
10624681 0.5 in. Silicone Rubber 392°F 0.15 in. pezzi 12
10644111 0.39 in. Silicone Rubber 392°F 0.15 in. pezzi 12
10048594 0.43 in. Silicone Rubber 392°F 0.15 in. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11598883 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 76001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.30€
    20.13€ / pezzi 12
    Risparmia 2.17€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Three Layer Septa for operating temperatures up to 200° C
  • Preconditioned silicone rubber septa, 3.81mm (0.15 in.) thick
  • Average life: 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum operating temperature: 200°C
  • 12 per package
High Temperature Septa for operating temperatures up to 212°
  • Preconditioned PTFE/silicone rubber, 3.175mm (0.125 inch) thick
  • Average Life: 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum operating temperature is 212°
  • 12 per package
Specifica
Product Type Septum
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 0.635 cm
Da utilizzare con (applicazione) GC
N. di strati 3
Temperatura (sistema imperiale) max 392°F
Temperatura (sistema metrico) max 200°C
Spessore (sistema imperiale) 0.15 in.
Materiale Silicone Rubber
Quantità 12/Pk.