Learn More
Hamilton™ Aghi a cono Kel-F a punta tagliata (Luer-Lock)
Descrizione
Kel-F hub (KF) needles can be used with Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes and connectors. Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom lengths and point styles are available.
Terminali per siringhe compatibili con coni Kel-F
- Puntale Luer (LT) - Gli aghi sono rimovibili e si fissano su un cono in vetro smerigliato rastremato a forma di Luer maschio. Il terminale LT è adatto per l'uso con la maggior parte degli aghi ipodermici, ma è stato appositamente progettato per l'uso con gli aghi Hamilton Kel-F. Poiché questo terminale aumenta il volume morto nella siringa, potrebbe non essere appropriato per alcune applicazioni. Autoclavabile previo smontaggio.
- Luer Lock PTFE (TLL) - Questo terminale presenta un attacco Luer maschio in PTFE, con cono di bloccaggio in ottone nichelato ideale per l'uso con aghi Kel-F, aghi con cono in metallo e connettori universali. Il terminale TLL viene inoltre utilizzato con i diluitori/dosatori Hamilton, le applicazioni OEM e le operazioni manuali. Ad eccezione di quando è montato su siringhe da 25 ml e di maggiori dimensioni, una volta smontato può essere sterilizzato in autoclave. La ripetuta sterilizzazione in autoclave riduce la durata della siringa.
- Tipo di punta 3 - Ago a punta smussata per l'uso con valvole di iniezione HPLC e per il pipettaggio dei campioni. Calibri disponibili: da 10 a 31
Sei aghi per confezione.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | Misura 24 |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.012 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.022 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.31 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.57 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Ago a cono Kel-F |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 51 mm |
| Vedi altri risultati |