Learn More
Hamilton™ Aghi a cono Kel-F a punta tagliata (Luer-Lock)
Product Code. 11502325
Change view
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
Misura 14
Misura 16
Misura 17
Misura 20
Misura 21
Misura 22s
Misura 24
Misura 25
Misura 26
Misura 26s
Misura 28
calibro 23
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.005 in.
0.007 in.
0.01 in.
0.012 in.
0.013 in.
0.016 in.
0.02 in.
0.042 in.
0.046 in.
0.062 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.01 in.
0.014 in.
0.018 in.
0.022 in.
0.025 in.
0.028 in.
0.032 in.
0.035 in.
0.057 in.
0.062 in.
0.064 in.
Unit Size:
pezzi 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Calibro dell'ago Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Unit Size
11502325 Misura 16 0.046 in. 0.064 in. pezzi 6
13436319 Misura 14 0.062 in. 0.062 in. pezzi 6
11532325 Misura 21 0.02 in. 0.032 in. pezzi 6
10007552 22 G 0.016 in. 0.028 in. pezzi 6
11512325 Misura 17 0.042 in. 0.057 in. pezzi 6
11522325 Misura 20 0.02 in. 0.035 in. pezzi 6
10523515 calibro 23 0.013 in. 0.025 in. pezzi 6
10136117 Misura 25 0.01 in. 0.01 in. pezzi 6
10345432 Misura 24 0.012 in. 0.022 in. pezzi 6
11542325 Misura 28 0.007 in. 0.014 in. pezzi 6
10790165 Misura 22s 0.005 in. 0.028 in. pezzi 6
11552315 Misura 26 0.01 in. 0.018 in. pezzi 6
11572315 Misura 26s 0.005 in. 0.018 in. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11502325 Supplier Hamilton™ Supplier No. 90516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    138.23€ / pezzi 6
    Risparmia 8.77€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Kel-F hub (KF) needles can be used with Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes and connectors. Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom lengths and point styles are available.
Terminali per siringhe compatibili con coni Kel-F
  • Puntale Luer (LT) - Gli aghi sono rimovibili e si fissano su un cono in vetro smerigliato rastremato a forma di Luer maschio. Il terminale LT è adatto per l'uso con la maggior parte degli aghi ipodermici, ma è stato appositamente progettato per l'uso con gli aghi Hamilton Kel-F. Poiché questo terminale aumenta il volume morto nella siringa, potrebbe non essere appropriato per alcune applicazioni. Autoclavabile previo smontaggio.
  • Luer Lock PTFE (TLL) - Questo terminale presenta un attacco Luer maschio in PTFE, con cono di bloccaggio in ottone nichelato ideale per l'uso con aghi Kel-F, aghi con cono in metallo e connettori universali. Il terminale TLL viene inoltre utilizzato con i diluitori/dosatori Hamilton, le applicazioni OEM e le operazioni manuali. Ad eccezione di quando è montato su siringhe da 25 ml e di maggiori dimensioni, una volta smontato può essere sterilizzato in autoclave. La ripetuta sterilizzazione in autoclave riduce la durata della siringa.
Tipi di punte per aghi
  • Tipo di punta 3 - Ago a punta smussata per l'uso con valvole di iniezione HPLC e per il pipettaggio dei campioni. Calibri disponibili: da 10 a 31
Sei aghi per confezione.
Specifications
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago Misura 16
Diametro (sistema imperiale) interno 0.046 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.064 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.19 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.65 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Ago a cono Kel-F
Stile del punto dell'ago Smussato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringhe e connettori per puntale Luer e Luer-Lock in PTFE