Learn More
Hamilton™ Aghi a cono amovibili grandi (siringhe da 250 μl - 10 ml)
Codice prodotto. 10103253
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
Misura 22
Misura 22s
Misura 26
Misura 26s
Stile del punto dell'ago:
Appuntita, smussata, curva
Cono
Smussato
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.0051 in.
0.0059 in.
0.01 in.
0.016 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.018 in.
0.028 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno unitSize
10103253 Misura 26 Cono 0.01 in. 0.018 in. pezzi 6
10415503 Misura 22s Cono 0.0059 in. 0.028 in. pezzi 6
11570202 Misura 26s Cono 0.0051 in. 0.018 in. pezzi 6
10265092 Misura 26s Appuntita, smussata, curva 0.0051 in. 0.018 in. pezzi 6
10121812 Misura 22 Appuntita, smussata, curva 0.016 in. 0.028 in. pezzi 6
10021272 Misura 22s Appuntita, smussata, curva 0.0059 in. 0.028 in. pezzi 6
11507704 Misura 26 Appuntita, smussata, curva 0.01 in. 0.018 in. pezzi 6
10360901 Misura 22 Smussato 0.016 in. 0.028 in. pezzi 6
10216533 Misura 22s Smussato 0.0059 in. 0.028 in. pezzi 6
11517704 Misura 26s Smussato 0.0051 in. 0.018 in. pezzi 6
11527704 Misura 26 Smussato 0.01 in. 0.018 in. pezzi 6
10277711 Misura 22 Cono 0.016 in. 0.028 in. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10103253 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 778404
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli aghi a cono rimovibili grandi si possono utilizzare con siringhe ad ago rimovibile tipo (RN) da 250 μl e superiori. La lunghezza standard dell'ago è 2 inch (51 mm). Sono disponibili misure, lunghezze e tipi di punta personalizzati.
Large Hub Removable Needle Compatible Syringe Terminations
  • Removable Needle (RN)- The needles are removable and are a Hamilton-specific design. The design allows the needles to seat precisely at the zero graduation mark of the syringe. Users can select the needle gauge, length, and point style to optimize the syringe for custom applications. Additionally, this termination allows for a removable needle without increasing the dead volume of the syringe and is ideal when there is a risk of the needle clogging. Autoclavable when disassembled. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
  • Needle Point Styles
    • Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 26-22
    • Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 26-22.
    • Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-22
    Six needles per pack.
    Specifica
    Autoclavabile
    Materiale Stainless Steel (Hub)
    Calibro dell'ago Misura 26
    Diametro (sistema imperiale) interno 0.01 in.
    Diametro (sistema imperiale) esterno 0.018 in.
    Diametro (sistema metrico) interno 0.26 mm
    Diametro (sistema metrico) esterno 0.46 mm
    Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
    Product Type Ago per siringa di ricambio
    Stile del punto dell'ago Cono
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringhe rimovibili tipo RN con capacità di 250 μl e superiori