Learn More
Hamilton™ Disposable Tip Adapter
Codice prodotto. 10065610
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10065610 100 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10065610 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 31330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.50€
    39.32€ / pezzi 1
    Risparmia 4.18€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed to enable the connection of a standard 1mL disposable pipette tip to the end of a Hamilton™ syringe.
  • Adapter connects to standard Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes
  • Ideal for eliminating the possibility for cross-contamination
  • Manufactured from CTFE
  • Provided individually
Specifica
Materiale CTFE
Product Type Luer-tip Adapter
Volume (sistema metrico) 100 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) PB600-1 Repeating Dispensers