Learn More
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Needles (Luer Lock)
Codice prodotto. 10422172
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
14 G
16 G
19 G
Misura 17
Misura 18
Misura 20
Misura 21
Misura 22
Misura 22s
Misura 24
Misura 25
Misura 26
Misura 26s
Misura 33
calibro 23
Dimensione della confezione:
pezzi 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Dimensione della confezione
10422172 Misura 22 pezzi 6
11557794 Misura 26 pezzi 6
11592315 14 G pezzi 6
15990867 16 G -
11597784 Misura 17 pezzi 6
11507794 Misura 18 pezzi 6
11517794 Misura 20 pezzi 6
15301530 19 G pezzi 6
11527794 Misura 21 pezzi 6
11537794 calibro 23 pezzi 6
11547794 Misura 24 pezzi 6
10775944 Misura 25 pezzi 6
11572325 Misura 33 pezzi 6
11587794 Misura 26s pezzi 6
10587833 Misura 22s pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 10422172 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 91022
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli aghi con cono in metallo (ottone nichelato) si possono utilizzare con le siringhe TLL e LT o con i connettori TLL. Aghi in acciaio inox 304. La lunghezza standard dell'ago è 2 inch (51 mm). Sono disponibili lunghezze e tipi di punta dell'ago personalizzati.
Can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors.
  • Made of 304 Stainless Steel
  • Standard needle length is 51mm (2 in.)
  • Available in convenient six packs
  • Custom needle lengths and point styles are available
  • Needles are available from 10 to 33 ga
Specifica
Autoclavabile
Materiale Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel
Calibro dell'ago Misura 22
Diametro (sistema imperiale) interno 0.016 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.028 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.41 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Ago
Stile del punto dell'ago Smussato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringhe Luer-Lock in PTFE e connettori Luer-Tip o Luer-Lock in PTFE