Learn More
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Needles (Luer Lock)
Descrizione
Can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors.
- Made of 304 Stainless Steel
- Standard needle length is 51mm (2 in.)
- Available in convenient six packs
- Custom needle lengths and point styles are available
- Needles are available from 10 to 33 ga
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | Misura 21 |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.02 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.032 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.51 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.82 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Ago |
| Stile del punto dell'ago | Smussato |
| Vedi altri risultati |