Learn More
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Needles (Luer Lock)
Codice prodotto. 11557794
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
14 G
16 G
19 G
Misura 17
Misura 18
Misura 20
Misura 21
Misura 22
Misura 22s
Misura 24
Misura 25
Misura 26
Misura 26s
Misura 33
calibro 23
Dimensione della confezione:
pezzi 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Dimensione della confezione
11557794 Misura 26 pezzi 6
11592315 14 G pezzi 6
15990867 16 G -
11597784 Misura 17 pezzi 6
11507794 Misura 18 pezzi 6
11517794 Misura 20 pezzi 6
15301530 19 G pezzi 6
11527794 Misura 21 pezzi 6
11537794 calibro 23 pezzi 6
10422172 Misura 22 pezzi 6
11547794 Misura 24 pezzi 6
10775944 Misura 25 pezzi 6
11572325 Misura 33 pezzi 6
11587794 Misura 26s pezzi 6
10587833 Misura 22s pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11557794 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 91026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.40€
    84.33€ / pezzi 6
    Risparmia 9.07€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gli aghi con cono in metallo (ottone nichelato) si possono utilizzare con le siringhe TLL e LT o con i connettori TLL. Aghi in acciaio inox 304. La lunghezza standard dell'ago è 2 inch (51 mm). Sono disponibili lunghezze e tipi di punta dell'ago personalizzati.
Can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors.
  • Made of 304 Stainless Steel
  • Standard needle length is 51mm (2 in.)
  • Available in convenient six packs
  • Custom needle lengths and point styles are available
  • Needles are available from 10 to 33 ga
Spécification
Autoclavabile Sì
Materiale Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel
Calibro dell'ago Misura 26
Diametro (sistema imperiale) interno 0.01 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.018 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.26 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.45 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Ago
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Smussato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringhe Luer-Lock in PTFE e connettori Luer-Tip o Luer-Lock in PTFE
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.