Learn More
Hamilton™ Micro Pipet Disposable Tips
Codice prodotto. 11512984
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Microsyringe Pipet Model 701
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11512984 Microsyringe Pipet Model 701 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11512984 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 84255
Spedizione stimata: 16-04-2027
Microsyringe Pipets have special 3/4 in. electrotapered needle for easy attachment of PTFE tips
  • Disposable PTFE tips that are to be used with the Microsyringe Pipet (13-684-112A)
  • Sample only wets disposable PTFE tips, eliminating sample cross-contamination
  • Spring-loaded plunger and adjustable stops ensure excellent reproducibility
  • Adjustable stop allows transfer of samples from .2 to 3μL
Specifica
Materiale PTFE
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 0.2 to 3 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microsyringe Pipet Model 701