Learn More
Hamilton™ Accessori per sistema diluitore/dispensatore Microlab™ 600 - Siringhe (BFP)
Codice prodotto. 11684133
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 ml
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Modello:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1710 BFP
1725 BFP
1750 BFP
Bubble free prime
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
11684133 10 mL 1010 BFP Pezzo
15142644 10 μL 1701 BFP Pezzo
15122644 50 μL 1705 BFP Pezzo
12638473 100 μL 1710 BFP Pezzo
15132644 25 μL 1702 BFP Pezzo
15146862 25 μL 1702 BFP Pezzo
12396239 250 μL 1725 BFP Pezzo
13478496 500 μL 1750 BFP Pezzo
12528126 1 ml 1001 BFP Pezzo
13346319 2.5 mL 1002 BFP Pezzo
15182644 50 mL Bubble free prime Pezzo
15192644 25 mL Bubble free prime Pezzo
12316249 5 mL 1005 BFP Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11684133 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 5900050
Spedizione stimata: 15-12-2026
For use with MICROLAB 600 Diluter/Dispenser
Syringe has a conical plunger tip that extends through the threaded termination and into the valve. This unique design expels the air from the syringe and valve decreasing the number of priming cycles required.
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago No Needle Included
Product Type Gastight Syringe
Modello 1010 BFP
Volume (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microlab™ 600 dispensers
Tipo di collegamento Bubble Free Prime
Graduated Yes