Learn More
Hamilton™ Accessori Microlab™ - Gruppi di tubi in PTFE
Per l'uso con i diluitori/dispensatori Hamilton Microlab 600 o con il sistema di pipettaggio Microlab 300
Marca:  Hamilton™ 1174-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 15339712
  • 48.98€ / Pezzo
Per tempo di consegna, consultarci allo 02 950 59 478
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with Hamilton Microlab 600 Diluters/Dispenser or Microlab 300 Pipetting System
Specifica
Specifica
Sistema diluitore/erogatore Microlab™ 600
FEP
0.94 μl/mm
Filettature tubi da 1/4-28
Gauge 18, Fill Tubing
Videos